Läs mer
Acetylkoenzym A Trinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30325735
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30325735 1 mg
1 options
Produktkod. 30325735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1721301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Acetyl CoA trisodium salt
CAS 102029-73-2
Molekylformel C23 H38 N7 O17 P3 S . 3 Na
Kvantitet 1 mg
Synonym S-Acetate Coenzyme A trisodium salt (9CI), S-Acetyl CoA
InChI formel InChI=1S/C23H38N7O17P3S.3Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC-namn trisodium; S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-fosfonoxolan-2-yl]metoxi-hydroxyfosforyl]oxy-hydroxyfosforyl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimetylbutanoyl]amino]propanoylamino]etyl] etanetioat
Molekylvikt (g/mol) 878.54
Formel vikt 878.0951
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.