Läs mer
Acetyl-D-alpha-aminobutyric acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-D-alpha-aminobutyric acid |
| CAS | 34271-27-7 |
| Molekylformel | C6H11NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (R)-2-Acetamidobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-5(6(9)10)7-4(2)8/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamidobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0739 |