missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyl-D,L-diethylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-D,L-diethylalanine |
| CAS | 14328-53-1 |
| Molekylformel | C9 H17 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-4-7(5-2)8(9(12)13)10-6(3)11/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CCC(CC)C(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-ethylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vikt | 187.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?