missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyl-d3 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-d3 Chloride |
| CAS | 19259-90-6 |
| Molekylformel | C2 2H3 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Acetyl-d3 chloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Acetyl chloride-d3, Trideuteroacetyl chloride, Acetyl Chloride-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterioacetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.52 |
| Formel vikt | 81.0061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?