Läs mer
Acetyl Isoniazid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl Isoniazid-d4 |
| CAS | 1330169-81-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H5D4N3O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Acetylhydrazide-4-pyridinecarboxylic Acid-d4, 1-Acetyl-2-isonicotinoylhydrazine-d4, Acetylisoniazide-d4, N-Acetyl-N'-isonicotinoylhydrazine-d4, N-Acetylisoniazid-d4, N-Acetylisonicotinylhydrazide-d4, N-Monoacetylisoniazid-d4, NSC 36084-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-6(12)10-11-8(13)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)(H,11,13)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | O=C(NNC(C)=O)C1=C([2H])C([2H])=NC([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | N'-acetyl-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Visa mer |