missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetyl L-Carnitine-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30314637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314637 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1719922.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetyl L-Carnitine-d3 chloride
CAS 1334532-17-0
Molekylformel C9 2H3 H15 N O4 . Cl
Kvantitet 2.5 mg
Synonym [(2R)-2-Acetyloxy-4-hydroxy-4-oxobutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Hydrochloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Chloride, L-CARNITINE:HCL, O-ACETYL (N-METHYL-D3)
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
LEDER [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R)-2-acetyloxy-3-carboxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 242.72
Formel vikt 242.1113
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.