Läs mer
Acetyl L-karnitin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138039
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30138039 10 g -
30137113 25 g -
30012451 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17199010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5080-50-2
Molekylformel C9 H18 N O4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 239.7
Synonym (2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, 2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (-)- (8CI), Acetyl L-carnitine hydrochloride, Acetylcarnitine chloride, Branigen, L-Acetylcarnitine chloride, Levacecarnine hydrochloride, Normobren, O-Acetylcarnitine hydrochloride, ST 200, Zibren, l-Acetylcarnitine hydrochloride, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (R)-
IUPAC-namn [(2R)-2-acetyloxi-3-karboxypropyl]-trimetylazanium; klorid
LEDER [Cl-].CC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
Formel vikt 239.0924
Procent renhet >95%