missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetyl-L-threonine, TRC

Produktkod. 30137772
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137772 500 mg
30135643 100 mg
30009086 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA192013500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17093-74-2
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Synonym L-Threonine, N-acetyl- (9CI, ACI), N-Acetyl-L-threonine (ACI), Threonine, N-acetyl-, L- (8CI), (2S,3R)-2-Acetamido-3-hydroxybutanoic acid, N-Acetylthreonine
IUPAC-namn (2S,3R)-2-acetamido-3-hydroxybutanoic acid
LEDER C[C@H]([C@@H](C(=O)O)NC(=O)C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetyl-L-threonine
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(8)5(6(10)11)7-4(2)9/h3,5,8H,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)/t3-,5+/m1/s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 161.0688
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.