Läs mer
Acetyl-β -metylkolinbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10368170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10368170 5 g Glasflaska 5g
10627172 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10368170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226970050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-31-3
Molekylformel C8H18BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 240.14
MDL-nummer MFCD00011816
InChI-nyckel MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC-namn 2-acetyloxipropyl(trimetyl)azanium;bromid
LEDER [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl-β-methylcholine bromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150°C to 152°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, III, 758
Merck Index 10, 5793
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 240.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.