missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosine |
| CAS | 201292-99-1 |
| Molekylformel | C15H21NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Acetyl-O-(1,1-dimethylethyl)-L-tyrosine, Ac-Tyr(tBu)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(17)16-13(14(18)19)9-11-5-7-12(8-6-11)20-15(2,3)4/h5-8,13H,9H2,1-4H3,(H,16,17)(H,18,19)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vikt | 279.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?