Läs mer
Acetyl Perisesaccharide C, MedChemExpress
Beskrivning
Acetyl Perisesaccharide C is an oligosaccharide.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl Perisesaccharide C |
| CAS | 110764-09-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H62O18 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | CC(O[C@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)O1)OC)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@@](O[C@H]3[C@H](C[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](C[C@H](O[C@@]5([H])[C@@H](CC(O[C@@H]5C)=O)OC)O[C@@H]4C)OC)O[C@@H]3C)OC)([H])O[C@@H]2C)OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 794.88 |
| Formel vikt | 794.88 |
| Procent renhet | 98.99% |
| Visa mer |