missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyl Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Propionic Anhydride |
| CAS | 13080-96-1 |
| Molekylformel | C5 H8 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propanoic acid, anhydride with acetic acid, Propionic acid, anhydride with AcOH (6CI,7CI), Propionic acid, anhydride with acetic acid (8CI), Acetic acid, anhydride with propionic acid (8CI), Acetic propionic anhydride, Acetyl propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-5(7)8-4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | acetyl propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.1152 |
| Formel vikt | 116.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?