Läs mer
Acetyl Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Propionic Anhydride |
| CAS | 13080-96-1 |
| Molekylformel | C5 H8 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Propanoic acid, anhydride with acetic acid, Propionic acid, anhydride with AcOH (6CI,7CI), Propionic acid, anhydride with acetic acid (8CI), Acetic acid, anhydride with propionic acid (8CI), Acetic propionic anhydride, Acetyl propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-5(7)8-4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | acetyl propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.1152 |
| Formel vikt | 116.0473 |