missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetyl Vitamin B12, TRC

Produktkod. 17968994
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968994 10 mg
17977104 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17968994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18802810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 855207-36-2
Molekylformel C65 H90 Co N14 O15 P
Synonym Coβ-cyano-O5R-acetylcobalamin

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetyl Vitamin B12
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 1396.578
Molekylvikt (g/mol) 1397.4, 1397.43
LEDER [Co++].[C-]#N.[H]C12[N-]\C(=C(C)/C3=N/C(=C\C4=N\C(=C(C)/C5=NC1(C)C(C)(CC(N)=O)C5CCC(N)=O)\C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)/C(C)(C)C3CCC(N)=O)C(C)(CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]([C@@H]1O)n1c[nH]c3cc(C)c(C)cc13)C2CC(N)=O
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.