missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyl Vitamin B12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl Vitamin B12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 1396.578 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1397.4, 1397.43 |
| LEDER | [Co++].[C-]#N.[H]C12[N-]\C(=C(C)/C3=N/C(=C\C4=N\C(=C(C)/C5=NC1(C)C(C)(CC(N)=O)C5CCC(N)=O)\C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)/C(C)(C)C3CCC(N)=O)C(C)(CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]([C@@H]1O)n1c[nH]c3cc(C)c(C)cc13)C2CC(N)=O |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?