Läs mer
Acetylacetaldehyd dimetylacetal, 92 %
Produktkod. 10462251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462251 250 mL Glasflaska 250ml
10475233 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292332500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5436-21-5
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00008789
InChI-nyckel PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC-namn 4,4-dimetoxibutan-2-on
LEDER COC(CC(C)=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Namnnotering 95%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -82 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 178 °C
Flampunkt 49 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2CH(OCH3)2
Brytningsindex 1,4140 till 1,416
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 1,503 mPa (20 °C)
Formel vikt 132.16
Procent renhet 92%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.