Läs mer
Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, tech. 90%
Produktkod. 11334619
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334619 100 g 100g
11479942 250 g 250g
11469942 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12058.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Acetaldehyd-dimetylacetal används som smakämne. Det används också vid framställning av (R)-4,4-dimetoxi-2-butanol, pyrazoler och pyrimidiner. Vidare används det vid framställning av N,N-dietyl-[2-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid och acetoacetaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetaldehyd-dimetylacetal används som smakämne. Det används också vid framställning av (R)-4,4-dimetoxi-2-butanol, pyrazoler och pyrimidiner. Vidare används det vid framställning av N,N-dietyl-[2-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid och acetoacetaldehyd.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5436-21-5
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00008789
InChI-nyckel PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC-namn 4,4-dimetoxibutan-2-on
LEDER COC(CC(C)=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt -83°C
Densitet 0.996
Kokpunkt 170°C to 172°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1702372
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.