Läs mer
Acetylacetonatobis(etylen)rodium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10354162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354162 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10354162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363381000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141,0 °C
Färg Orange
Elementaranalys 98,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H15O2Rh
MDL-nummer MFCD00015354
Kvantitet 100 mg
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
InChI-nyckel FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
LEDER [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC-namn eten; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat; rodium
Molekylvikt (g/mol) 258.12
PubChem CID 11630270
Formel vikt 258.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.