Läs mer
Acetylacetonatobis(etylen)rhodium(I), TRC
Produktkod. 30310771
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30310771 25 mg
1 options
Produktkod. 30310771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17119325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
Molekylformel C9 H11 O2 Rh
Kvantitet 25 mg
Synonym 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn
InChI formel InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1
LEDER CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1
Molekylvikt (g/mol) 254.088
Formel vikt 253.981