Läs mer
Acetylacetone, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Produktkod. 15668050 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15668050 250 mL Glass bottle 250ml
15678050 500 mL Glass bottle 500ml
15648050 1 L Glass bottle 1 L
15658050 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15668050 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer P7754250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-54-6
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008787
InChI-nyckel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-namn pentane-2,4-dione
LEDER CC(=O)CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylacetone
Smältpunkt -23°C
Färg Colorless
Densitet 0.975g/mL at 25°C
pH 6 (at 200.00g/L)
Kokpunkt 139.5°C (1013 hPa)
Flampunkt 38°C (100.4°F)
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3COCH2COCH3
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2310
Beilstein 741937
Löslighetsinformation 153.8 - 155.2g/L at 20°C in water
Ångdensitet 3.5 (vs air)
Formel vikt 100.12g/mol
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylacetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311+H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.