Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Acetylacetone |
| Smältpunkt | -23°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.975g/mL at 25°C |
| pH | 6 (at 200.00g/L) |
| Kokpunkt | 139.5°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 38°C (100.4°F) |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3COCH2COCH3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetylacetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311+H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?