Läs mer
Acetylacetone, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylacetone |
| Smältpunkt | -23°C |
| Densitet | 0.975g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 139.5°C |
| Flampunkt | 38°C (100.4°F) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3COCH2COCH3 |
| Brytningsindex | 1.452 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2310 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetylacetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311 + H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.