missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetylacetone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | −23°C (Lit.) |
| Densitet | 0.975 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 140.4°C |
| MDL-nummer | MFCD00008787 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | ACAC, 2,4-Pentanedione, 2,4-Pentanedione |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?