missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetylacetone, Supelco™

Produktkod. 15885340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15885340 100 mL 100ml
15817740 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15885340 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1096000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123-54-6
Kvalitet Research
Molekylformel CH3COCH2COCH3
Molekylvikt (g/mol) 100.12

Specifikationer

Smältpunkt −23°C (Lit.)
Densitet 0.975 g/mL at 25°C
Kokpunkt 140.4°C
MDL-nummer MFCD00008787
Kvantitet 100 mL
Synonym ACAC, 2,4-Pentanedione, 2,4-Pentanedione
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.