Läs mer
Acetylbenzofuran, TRC
Produktkod. 30308884
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30308884 500 mg
1 options
Produktkod. 30308884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA192408500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Molekylformel C10H8O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
LEDER O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C
IUPAC-namn 1-(benzofuran-2-yl)etan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 60.05