Läs mer
(±)-Acetylkarnitinklorid, TRC
Produktkod. 30136480
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136480 100 mg
30134357 50 mg
30004668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA172003100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2504-11-2
Molekylformel C9 H18 N O4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 239.7
Synonym 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (±)- (8CI), (±)-Acetylcarnitine chloride, Acetyl dl-carnitine chloride
IUPAC-namn (2-acetyloxi-3-karboxypropyl)-trimetylazanium; klorid
LEDER [Cl-].CC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Acetylcarnitine Chloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H
Formel vikt 239.0924