Läs mer
Acetylcedrene (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyl-alpha-cedrene |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetyl-alpha-cedrene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14+,15+,17+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 246.1984 |