Läs mer
R&D Systems™ Acetylcholine chloride
Beskrivning
Endogenous neurotransmitter. Acts at nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylcholine chloride |
| CAS | 60-31-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C7H16ClNO2 |
| Formel vikt | 181.66 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.66 |