Läs mer
Acetylkolinklorid, 98+%
Produktkod. 11321537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321537 25 g 25g
11331537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02168.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 SEK
    521.65 SEK / 25g
    Save 120.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Acetylkolinklorid fungerar som en endogen neurotransmittor vid kolinerga synapser. Föreningen har visat sig ha oftalmologisk användning och kan snabbt brytas ned av kolesteraser. Acetylkolin påverkar många grundläggande cellfunktioner, såsom mitos, celldifferentiering, cytoskelettorganisation och cell-till-cell-kontakt, bland andra funktioner. Det minskar mortalitet och plasmaproinflammatoriska cytokiner hos möss med experimentellt inducerad sepsis. Den kolinergiska anti-inflammatoriska mekanismen förmedlas troligen av interaktion av acetylkolin medα 7n-kolinoreceptor på monocyter, makrofager och neutrofiler, vilket minskar nivåerna av proinflammatoriska cytokiner som TNF-α IL-1β och IL-6.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetylkolinklorid fungerar som en endogen neurotransmittor vid kolinerga synapser. Föreningen har visat sig ha oftalmologisk användning och kan snabbt brytas ned av kolesteraser. Acetylkolin påverkar många grundläggande cellfunktioner, såsom mitos, celldifferentiering, cytoskelettorganisation och cell-till-cell-kontakt, bland andra funktioner. Det minskar mortalitet och plasmaproinflammatoriska cytokiner hos möss med experimentellt inducerad sepsis. Den kolinergiska anti-inflammatoriska mekanismen förmedlas troligen av interaktion av acetylkolin medα 7n-kolinoreceptor på monocyter, makrofager och neutrofiler, vilket minskar nivåerna av proinflammatoriska cytokiner som TNF-α IL-1β och IL-6.
Löslighet
Löslig i vatten (600 g/L vid 20 °C), alkohol, DMSO (36 mg/ml vid 25 °C) och etanol (36 mg/ml vid 25 °C). Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från fukt. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-31-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00011698
InChI-nyckel JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC-namn 2-acetyloxietyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylcholine chloride
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3571875
Känslighet Mycket hygroskopisk
Merck Index 14,87
Löslighetsinformation Löslig i vatten (600 g/L vid 20 °C), alkohol, DMSO (36 mg/ml vid 25 °C) och etanol (36 mg/ml vid 25 °C). Olöslig i eter.
Formel vikt 181.66
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.