Läs mer
Acetylkolinklorid,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398279 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398279 500 g 500g
11378279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398279 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210001290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9975.00 SEK
    9499.35 SEK / 500g
    Save 475.65 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Acetylkolinklorid är en kolinerg neurotransmittor som kan inducera öppning av kalciumkanaler, samt verka på nikotin- och muskarina acetylkolinreceptorer
Kemiska identifierare
CAS 60-31-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00011698
InChI-nyckel JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC-namn 2-acetyloxietyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylcholine chloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 181.7
Fysisk form Kristallint pulver