Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylcholine chloride |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 149,0 °C till 152,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 1,0% max. (105 °C, 3 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (på torkad basis) (argentometri) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acetylcholine chloride
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.