missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetylkolinklorid Kristallin MP Biomedicals

Produktkod. 11388279 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11388279 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210001280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 SEK
    2220.03 SEK / 100g
    Save 114.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetylcholine Chloride
CAS 60-31-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Kvantitet 100 g
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
InChI-nyckel JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC-namn 2-acetyloxietyl(trimetyl)azaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.66
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
Formel vikt 181.7
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.