Läs mer
Acetylkolinklorid, TRC
Produktkod. 30137211
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137211 50 mg
30135296 1 g
17952115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17206050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-31-1
Molekylformel C7 H16 N O2 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Synonym Acetylcholine chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), Choline acetate (ester), chloride (8CI), Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate, 2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, ACh chloride, Acecholin, Acecoline, Acetylcholine chloride, Acetylcholinium chloride, Arterocoline, Miochol, O-Acetylcholine chloride, Ovisot, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride
IUPAC-namn 2-acetyloxietyl(trimetyl)azanium; klorid
LEDER [Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylcholine chloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 181.087