missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetylcholine-d9 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylcholine-d9 Chloride |
| CAS | 344298-95-9 |
| Molekylformel | C7 2H9 H7 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9 CI), Acetylcholine-d9 Chloride, Acetylcholine-D9 Chloride (N,N,N-trimethyl D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| LEDER | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.72 |
| Formel vikt | 190.1434 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?