Läs mer
Acetylcholine-d9 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylcholine-d9 Chloride |
| CAS | 344298-95-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H9 H7 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Acetylcholine-d9 Chloride, Acetylcholine-D9 Chloride (N,N,N-trimethyl D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-acetyloxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.72 |
| Visa mer |