Läs mer
Acetylcholine iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439203
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439203 25 g 25g
11449203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11694.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2260-50-6 | Molecular Formula: C7H16INO2 | Molecular Weight: 273.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2260-50-6
Molekylformel C7H16INO2
Molekylvikt (g/mol) 273.11
MDL-nummer MFCD00011815
InChI-nyckel SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
IUPAC-namn 2-acetyloxietyl(trimetyl)azanium;jodid
LEDER [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylcholine iodide
Smältpunkt 161 °C till 165 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3571339
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Formel vikt 273.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.