Läs mer
Acetylcholine Iodide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2260-50-6 |
| Smältpunkt | 162°C to 165°C |
| MDL-nummer | MFCD00011815 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Acetylcholine iodide, Acetylcholine iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.11 |
| Kvalitet | Research |