Läs mer
Acetylclonidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 54707-71-0 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl2 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,6-dichloroanilino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.13 |
| Formel vikt | 271.0279 |