Läs mer
Acetylcystein (N-acetyl-L-cystein), LoGiCal
Produktkod. 30462751
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462751 10 mg
1 options
Produktkod. 30462751 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0024.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-L-cysteine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 163.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 163,0303 g/mol