missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE, MedChemExpress

Produktkod. 16450388
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450388 5 mg
16411879 1 mg
16407928 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16450388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19812

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) consists the ADCs linker (Acetylene-linker-Val-Cit-PABC) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) is a drug-linker conjugate for ADC.

Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) consists the ADCs linker (Acetylene-linker-Val-Cit-PABC) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) is a drug-linker conjugate for ADC.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE
CAS 1411977-95-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C67H106N10O16
Synonym LCB14-0602
LEDER O=C([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)NC(COCCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=CC=C(COC(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@H]([C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@@H](O)C3=CC=CC=C3)C)=O)C)CCC2)=O)OC)[C@@H](C)CC)C)=O)=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 1307.62
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 1307.62
Procent renhet 95.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.