Läs mer
Acetylen-PEG4-karboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446629
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446629 5 mg 5mg
15456629 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64892.#0
Request Bulk or Custom Format
Ett karboxyrhodamin 110-baserat märkningsreagens
Ett karboxyrhodamin 110-baserat märkningsreagens; reagerar med azider via en kopparkatalyserad klickreaktion. Carboxyrhodamine 110 är en ljus och fotostabil grön fluorescerande etikett som kan exciteras vid en våglängd på 488nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1615739-95-1
Molekylformel C32H33N3O8
MDL-nummer MFCD22380741
Synonym Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
Färg Rött
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,DMF,or methanol
Formel vikt 587.63
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.