Läs mer
Acetylene-PEG4-maleimide
Produktkod. 15486609
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486609 25 mg -
15496609 100 mg 100mg
15314991 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64859.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1609651-90-2 | C18H26N2O7 | 382.41 g/mol
Heterobifunktionell tvärbindare som möjliggör kopplingen av en azidinnehållande förening eller biomolekyl till en med en tiol. Maleimidgruppen kommer att reagera företrädesvis med tioler för att bilda en kovalent addukt och den terminala alkynen kommer att reagera med azider via kopparkatalyserad 1,3-dipolär cykloadditionsklickkemi. Den hydrofila PEG-distansen ökar vattenlösligheten av detta reagens, vilket möjliggör enkel modifiering av cysteininnehållande biomolekyler såsom antikroppar, proteiner och peptider med den terminala alkynen. PEG-spacern minskar också aggregationen av modifierade proteiner lagrade i lösning genom att lägga till hydrofil karaktär. En bifunktionell länk med sulfhydrylreaktiva och azidreaktiva grupper. Innehåller en PEG-distans för att öka lösligheten
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Heterobifunktionell tvärbindare som möjliggör koppling av en azidinnehållande förening eller biomolekyl till en med en tiol. Maleimidgruppen kommer att reagera företrädesvis med tioler för att bilda en kovalent addukt och den terminala alkynen kommer att reagera med azider via kopparkatalyserad 1,3-dipolär cykloadditionsklickkemi. Den hydrofila PEG-distansen ökar vattenlösligheten av detta reagens, vilket möjliggör enkel modifiering av cysteininnehållande biomolekyler såsom antikroppar, proteiner och peptider med den terminala alkynen. PEG-spacern minskar också aggregationen av modifierade proteiner lagrade i lösning genom att lägga till hydrofil karaktär. En bifunktionell länk med sulfhydrylreaktiva och azidreaktiva grupper. Innehåller en PEG-distans för att
öka lösligheten
. Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609651-90-2
Molekylformel C18H26N2O7
Molekylvikt (g/mol) 382.41
MDL-nummer MFCD22380740
InChI-nyckel GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
PubChem CID 91757777
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylene-PEG4-maleimide
Färg Färglös till gul
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 382.41
Fysisk form Viscous Liquid or Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.