Läs mer
Acetylendikarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423018 25 g 25g
11413018 5 g 5g
11433018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Acetylendikarboxylsyra används vid framställning av dimetylacetylendikarboxylat och kaliumhydrogenacetylendikarboxylat. Det används också som ett laboratoriereagens. Vidare används det som en prekursor i organisk syntes och fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Acetylendikarboxylsyra används vid framställning av dimetylacetylendikarboxylat och kaliumhydrogenacetylendikarboxylat. Det används också som ett laboratoriereagens. Vidare används det som en prekursor i organisk syntes och fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
dietyleter och vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med baser, alkali, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-45-0
Molekylformel C4H2O4
Molekylvikt (g/mol) 114.06
MDL-nummer MFCD00004362
InChI-nyckel YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
PubChem CID 371
ChEBI CHEBI:30781
IUPAC-namn but-2-ynedionsyra
LEDER OC(=O)C#CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylenedicarboxylic acid
Smältpunkt ∼182°C (decomposition)
Flampunkt 131°C (267°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 878357
Löslighetsinformation Soluble in diethyl ether and water.
Formel vikt 114.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.