Läs mer
Acetylenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylenedicarboxylic Acid |
| CAS | 142-45-0 |
| Molekylformel | C4H2O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Butyne-1,4-dioic Acid, Butynedioic Acid, NSC 1903, NSC 631597 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3 |
| LEDER | OC(=O)C#CC(=O)O |
| IUPAC-namn | dimethyl but-2-ynedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.06 |
| Formel vikt | 113.9953 |