Läs mer
Acetyllovastatin, MedChemExpress
Beskrivning
Acetyllovastatin, a acetate of Lovastatin, presentes a moderate inhibitory effect against the enzyme acetylcholinesterase with an IC50 of 79 μg/mL. Lovastatin has been found to display antifungal activity, and suppresses proliferation of a number of transformed cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyllovastatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 81189-92-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H38O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (559.81 mM) |
| LEDER | CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](OC(C)=O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O |
| Visa mer |