Läs mer
(Acetylmetylen)trifenylfosforan, 99 %
Produktkod. 11450243
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450243 10 g 10g
11460243 50 g 50g
11470243 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11410.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1439-36-7 | C21H19OP | 318,36 g/mol
(Acetylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens inom syntetisk kemi, speciellt för syntes av funktionaliserade pyrrolidiner och cyklobutanoner. Det spelar som en viktig roll i asymmetrisk allylborering för enantioselektiv syntes av (+)-awajanomycin. Det används också som en reaktant vid framställning av 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Vidare används det vid framställning av amfibiepyrrolizidinalkaloider genom allyliska amineringar och kiselinnehållande acykliska dienonmyskdoftämnen. Utöver detta är det involverat i Domino Suzuki/Heck-kopplingsreaktioner för att framställa fluorenylidener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Acetylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens inom syntetisk kemi, speciellt för syntes av funktionaliserade pyrrolidiner och cyklobutanoner. Det spelar som en viktig roll i asymmetrisk allylborering för enantioselektiv syntes av (+)-awajanomycin. Det används också som en reaktant vid framställning av 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Vidare används det vid framställning av amfibiepyrrolizidinalkaloider genom allyliska amineringar och kiselinnehållande acykliska dienonmyskdoftämnen. Utöver detta är det involverat i Domino Suzuki/Heck-kopplingsreaktioner för att framställa fluorenylidener.
Löslighet
Löslig i kloroform. Något lösligt i metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1439-36-7
Molekylformel C21H19OP
Molekylvikt (g/mol) 318.36
MDL-nummer MFCD00008774
InChI-nyckel KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
PubChem CID 15038
IUPAC-namn 1-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)propan-2-on
LEDER CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 204°C to 209°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 750077
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.
Formel vikt 318.36
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.