Läs mer
(Acetylmetylen)trifenylfosforan, 99 %
Beskrivning
(Acetylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens inom syntetisk kemi, speciellt för syntes av funktionaliserade pyrrolidiner och cyklobutanoner. Det spelar som en viktig roll i asymmetrisk allylborering för enantioselektiv syntes av (+)-awajanomycin. Det används också som en reaktant vid framställning av 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Vidare används det vid framställning av amfibiepyrrolizidinalkaloider genom allyliska amineringar och kiselinnehållande acykliska dienonmyskdoftämnen. Utöver detta är det involverat i Domino Suzuki/Heck-kopplingsreaktioner för att framställa fluorenylidener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(Acetylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens inom syntetisk kemi, speciellt för syntes av funktionaliserade pyrrolidiner och cyklobutanoner. Det spelar som en viktig roll i asymmetrisk allylborering för enantioselektiv syntes av (+)-awajanomycin. Det används också som en reaktant vid framställning av 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Vidare används det vid framställning av amfibiepyrrolizidinalkaloider genom allyliska amineringar och kiselinnehållande acykliska dienonmyskdoftämnen. Utöver detta är det involverat i Domino Suzuki/Heck-kopplingsreaktioner för att framställa fluorenylidener.
Löslighet
Löslig i kloroform. Något lösligt i metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Acetylmethylene)triphenylphosphorane |
| Smältpunkt | 204°C to 209°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 750077 |
| Känslighet | Air sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol. |
| Formel vikt | 318.36 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.