Läs mer
(Acetylmetylen)triphenylfosforan, TRC
Produktkod. 30311030
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30311030 50 g
1 options
Produktkod. 30311030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18668050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
CAS 1439-36-7
Molekylformel C21H19OP
Kvantitet 50 g
Synonym 1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone, (2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, (Acetonylidene)triphenylphosphorane, Methyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, NSC 407394, Triphenyl(acetylmethylene)phosphorane
InChI formel InChI=1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
LEDER CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-(triphenyl-λ^{5}-fosfanyliden)propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 318.35
Formel vikt 318.1174