Läs mer
Acetyloxindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-2-oxindole |
| CAS | 21905-78-2 |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetyloxindole, 2H-Indol-2-one, 1-acetyl-1,3-dihydro-, 2-Indolinone, 1-acetyl- (7CI,8CI), Oxindole, 1-acetyl- (6CI), 1-Acetyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 1-Acetyl-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indole, 1-Acetyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 1-Acetyl-2-indolinone, 1-Acetyl-2-oxoindole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)11-9-5-3-2-4-8(9)6-10(11)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1C(=O)Cc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-acetyl-3H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.184 |
| Formel vikt | 175.063 |