missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyloxy Diflorasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyloxy Diflorasone |
| CAS | 3826-17-3 |
| Molekylformel | C24H30F2O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6alpha,11beta, 16beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,26)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15-,16-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.49 |
| Formel vikt | 452.201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?